Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC305031-250MG PC305031-1G
APOSPC305031-250MGEA 219 EUR
APOSPC305031-250MG APOSPC305031-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅BrF₄O
Peso molecolare: 273,02 g/mol
MDL Number: MFCD33395092
CAS Number: 2092603-19-3