Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC305026-250MG PC305026-1G
APOSPC305026-250MGEA 219 EUR
APOSPC305026-250MG APOSPC305026-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃BrF₄O
MDL Number: MFCD22628190
CAS Number: 1414870-67-9