Stampa…
4-Cyclopropoxybenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR942399-500MG OR942399-1G
APOSOR942399-500MGEA 683 EUR
APOSOR942399-500MG APOSOR942399-1G
4-Cyclopropoxybenzoic acid 95%
4-Cyclopropoxybenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Punto di fusione: 153 - 155 °C
MDL Number: MFCD17000469
CAS Number: 62577-90-6