Stampa…
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR927531-5G OR927531-25G OR927531-100G
APOSOR927531-5GEA 94.4 EUR
APOSOR927531-5G APOSOR927531-25G APOSOR927531-100G
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide 98%
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrNO₂
Punto di fusione: 46…48 °C
MDL Number: MFCD04039920
CAS Number: 141281-38-1
UN: 3261
ADR: 8,II