Stampa…
3-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR72155-1G OR72155-5G
APOSOR72155-1GEA 433 EUR
APOSOR72155-1G APOSOR72155-5G
3-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
3-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Formula: C₉H₁₂N₂O₃
MDL Number: MFCD23993724
CAS Number: 1515219-57-4