Stampa…
(2-Methoxyphenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxyphenylacetic acid
OR6815-100G OR6815-25G OR6815-500G
APOSOR6815-100GEA 43.5 EUR
APOSOR6815-100G APOSOR6815-25G APOSOR6815-500G
(2-Methoxyphenyl)acetic acid 97%
(2-Methoxyphenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Peso molecolare: 166.18 g/mol
Punto di ebollizione: 332
Punto di fusione: 122…125 °C
MDL Number: MFCD00004321
CAS Number: 93-25-4