Stampa…
4'-Bromo-2,2,2,2',3'-pentafluoroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC500212-250MG PC500212-1G
APOSPC500212-250MGEA 263 EUR
APOSPC500212-250MG APOSPC500212-1G
4'-Bromo-2,2,2,2',3'-pentafluoroacetophenone 95%
4'-Bromo-2,2,2,2',3'-pentafluoroacetophenone
Formula: C₈H₂BrF₅O
Peso molecolare: 289 g/mol
MDL Number: MFCD27664852
CAS Number: 1823361-42-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III