Stampa…
1-(5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC37883-250MG PC37883-1G PC37883-5G
APOSPC37883-250MGEA 190 EUR
APOSPC37883-250MG APOSPC37883-1G APOSPC37883-5G
1-(5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone 95%
1-(5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
Formula: C₈H₅BrClFO
MDL Number: MFCD26679371
CAS Number: 1536939-67-9