Stampa…
2-Cyclopropoxyethyl 4-methylbenzenesulphonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Toluene-4-sulphonic acid 2-cyclopropoxy-ethyl ester, 2-Cyclopropyloxyethyl 4-methylbenzenesulphonate
OR944284-250MG OR944284-1G
APOSOR944284-250MGEA 43.5 EUR
APOSOR944284-250MG APOSOR944284-1G
2-Cyclopropoxyethyl 4-methylbenzenesulphonate 95%
2-Cyclopropoxyethyl 4-methylbenzenesulphonate
Formula: C₁₂H₁₆O₄S
Peso molecolare: 256.31 g/mol
Punto di fusione: 48 °C
MDL Number: MFCD22209886
CAS Number: 862728-59-4