Stampa…
2-Bromo-5-fluoro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501309-250MG PC501309-1G
APOSPC501309-250MGEA 224 EUR
APOSPC501309-250MG APOSPC501309-1G
2-Bromo-5-fluoro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Bromo-5-fluoro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₇H₂BrF₄I
MDL Number: MFCD28348581
CAS Number: 1934934-44-7