Stampa…
4-Bromo-3-chloro-7-methoxyquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR62172-250MG OR62172-1G
APOSOR62172-250MGEA 109 EUR
APOSOR62172-250MG APOSOR62172-1G
4-Bromo-3-chloro-7-methoxyquinoline 95%
4-Bromo-3-chloro-7-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₇BrClNO
Peso molecolare: 272,53 g/mol
MDL Number: MFCD13619692
CAS Number: 1208452-88-3