Stampa…
2-Bromo-3,6-difluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501831-250MG PC501831-1G
APOSPC501831-250MGEA 215 EUR
APOSPC501831-250MG APOSPC501831-1G
2-Bromo-3,6-difluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
Peso molecolare: 217,998 g/mol
Punto di fusione: 31 - 32 °C
MDL Number: MFCD26687961
CAS Number: 1502090-29-0