Stampa…
Methyl-4-fluoro-3-methylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3446-10G PC3446-25G
APOSPC3446-10GEA 82.8 EUR
APOSPC3446-10G APOSPC3446-25G
Methyl-4-fluoro-3-methylbenzoate
Methyl-4-fluoro-3-methylbenzoate
Formula: C₉H₉FO₂
MDL Number: MFCD06203783
CAS Number: 180636-50-4