Stampa…
Ethyl-3,4-difluorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3201J-25G PC3201J-100G PC3201J-500G
APOSPC3201J-25GEA 89.9 EUR
APOSPC3201J-25G APOSPC3201J-100G APOSPC3201J-500G
Ethyl-3,4-difluorobenzoate 98%
Ethyl-3,4-difluorobenzoate
Formula: C₉H₈F₂O₂
Punto di ebollizione: 96/15 mm °C
MDL Number: MFCD00272138
CAS Number: 144267-96-9