Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC305027-250MG PC305027-1G
APOSPC305027-250MGEA 139 EUR
APOSPC305027-250MG APOSPC305027-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃BrF₄O₂
MDL Number: MFCD31695851
CAS Number: 2092502-27-5