Stampa…
Ethyl-1-naphthaleneacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR904672-5G OR904672-25G OR904672-100G
APOSOR904672-5GEA 21.9 EUR
APOSOR904672-5G APOSOR904672-25G APOSOR904672-100G
Ethyl-1-naphthaleneacetate 98%
Ethyl-1-naphthaleneacetate
Formula: C₁₄H₁₄O₂
MDL Number: MFCD00021579
CAS Number: 2122-70-5