Stampa…
2-Amino-5-cyclopropylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70327-250MG OR70327-1G OR70327-5G
APOSOR70327-250MGEA 174 EUR
APOSOR70327-250MG APOSOR70327-1G APOSOR70327-5G
2-Amino-5-cyclopropylbenzoic acid 95%
2-Amino-5-cyclopropylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD06802840
CAS Number: 68701-47-3