Stampa…
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR62193-250MG OR62193-1G
APOSOR62193-250MGEA 273 EUR
APOSOR62193-250MG APOSOR62193-1G
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid 95%
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₆BrClO₂
Punto di fusione: 120 - 122 °C
MDL Number: MFCD18373986
CAS Number: 202001-01-2