Stampa…
3-Bromo-2-chloro-5-iodobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61622-250MG OR61622-1G OR61622-5G
APOSOR61622-250MGEA 190 EUR
APOSOR61622-250MG APOSOR61622-1G APOSOR61622-5G
3-Bromo-2-chloro-5-iodobenzoic acid 95%
3-Bromo-2-chloro-5-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClIO₂
MDL Number: MFCD26865670
CAS Number: 860695-49-4