Stampa…
4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC412512-5G PC412512-10G PC412512-25G
APOSPC412512-5GEA 582 EUR
APOSPC412512-5G APOSPC412512-10G APOSPC412512-25G
4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₃
Peso molecolare: 223,92 g/mol
MDL Number: MFCD07784386
CAS Number: 871126-20-4