Stampa…
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR949546-100MG OR949546-250MG OR949546-1G
APOSOR949546-100MGEA 144 EUR
APOSOR949546-100MG APOSOR949546-250MG APOSOR949546-1G
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formula: C₉H₁₁NO
MDL Number: MFCD01935457
CAS Number: 71472-57-6