Stampa…
Dibutyltin oxide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR921569-5G OR921569-100G
APOSOR921569-5GEA 21.9 EUR
APOSOR921569-5G APOSOR921569-100G
Dibutyltin oxide 95%
Dibutyltin oxide
Formula: C₈H₁₈OSn
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,580
MDL Number: MFCD00001992
CAS Number: 818-08-6
UN: 3146
ADR: 6.1,II