Stampa…
Phenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11007-25G OR11007-100G OR11007-500G
APOSOR11007-25GEA 50.9 EUR
APOSOR11007-25G APOSOR11007-100G APOSOR11007-500G
Phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₇BO₂
Punto di fusione: 27 - 31 °C
Flash Pt: 107 °C
MDL Number: MFCD00966985
CAS Number: 24388-23-6