Stampa…
2-Boc-3,4-dihydro-1h-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR924758-250MG OR924758-1G
APOSOR924758-250MGEA 319 EUR
APOSOR924758-250MG APOSOR924758-1G
2-Boc-3,4-dihydro-1h-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
2-Boc-3,4-dihydro-1h-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-6-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₄
MDL Number: MFCD22395729
CAS Number: 1363380-86-2