Stampa…
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10934-25G OR10934-100G
APOSOR10934-25GEA 74.1 EUR
APOSOR10934-25G APOSOR10934-100G
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀ClNO₂
Punto di fusione: 166…168 °C
MDL Number: MFCD00005610
CAS Number: 4792-67-0