Stampa…
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01993-5G OR01993-25G
APOSOR01993-5GEA 72.5 EUR
APOSOR01993-5G APOSOR01993-25G
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
Punto di fusione: 58…59 °C
MDL Number: MFCD07779385
CAS Number: 147804-30-6