Stampa…
2-Bromo-3-fluoro-5-iodopyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49824-250MG PC49824-1G
APOSPC49824-250MGEA 263 EUR
APOSPC49824-250MG APOSPC49824-1G
2-Bromo-3-fluoro-5-iodopyridine 95%
2-Bromo-3-fluoro-5-iodopyridine
Formula: C₅H₂BrFIN
Peso molecolare: 301,88 g/mol
MDL Number: MFCD13185371
CAS Number: 1214323-00-8