Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC49634-250MG PC49634-1G PC49634-5G
APOSPC49634-250MGEA 144 EUR
APOSPC49634-250MG APOSPC49634-1G APOSPC49634-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
Peso molecolare: 225,55 g/mol
MDL Number: MFCD22546902
CAS Number: 1018678-39-1