Stampa…
2-Chloronicotinamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1214-1G OR1214-5G OR1214-25G
APOSOR1214-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1214-1G APOSOR1214-5G APOSOR1214-25G
2-Chloronicotinamide 97%
2-Chloronicotinamide
Formula: C₆H₅ClN₂O
Punto di fusione: 164 - 167 °C
MDL Number: MFCD00006237
CAS Number: 10366-35-5