Stampa…
(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR71106-100MG OR71106-500MG
APOSOR71106-100MGEA 183 EUR
APOSOR71106-100MG APOSOR71106-500MG
(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine 95%
(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 281 °C
Densità: 1,241
MDL Number: MFCD00468104
CAS Number: 487-19-4