Stampa…
2-Bromo-3-iodopyridin-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR62195-250MG OR62195-1G
APOSOR62195-250MGEA 163 EUR
APOSOR62195-250MG APOSOR62195-1G
2-Bromo-3-iodopyridin-4-amine 95%
2-Bromo-3-iodopyridin-4-amine
Formula: C₅H₄BrIN₂
MDL Number: MFCD28344964
CAS Number: 1300750-77-9