Stampa…
4-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)piperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]piperidine, 1-[2-(Piperidin-4-yl)ethyl]pyrrolidine
OR0806-1G OR0806-5G
APOSOR0806-1GEA 147 EUR
APOSOR0806-1G APOSOR0806-5G
4-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)piperidine 98%
4-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)piperidine
Formula: C₁₁H₂₂N₂
Peso molecolare: 182,31 g/mol
Punto di ebollizione: 120/4 mm °C
MDL Number: MFCD03092939
CAS Number: 14759-08-1