Stampa…
5-Bromo-2-methyl-4-nitropyridine-N-oxide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-methyl-4-nitropyridine 1-oxide
OR929296-250MG OR929296-1G OR929296-5G
APOSOR929296-250MGEA 156 EUR
APOSOR929296-250MG APOSOR929296-1G APOSOR929296-5G
5-Bromo-2-methyl-4-nitropyridine-N-oxide 95%
5-Bromo-2-methyl-4-nitropyridine-N-oxide
Formula: C₆H₅BrN₂O₃
Peso molecolare: 233,03 g/mol
MDL Number: MFCD11977426
CAS Number: 62516-08-9