Stampa…
5-Amino-2-methylquinoline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR72088-1G OR72088-5G
APOSOR72088-1GEA 84.4 EUR
APOSOR72088-1G APOSOR72088-5G
5-Amino-2-methylquinoline hydrochloride
5-Amino-2-methylquinoline hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₀N₂·ClH
Peso molecolare: 194,66 g/mol
CAS Number: 2828564-69-6