1-Metilnaftalene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR019113-25G
OR019113-100G
OR019113-500G
APOSOR019113-25GEA
58
EUR
APOSOR019113-25G
APOSOR019113-100G
APOSOR019113-500G
1-Metilnaftalene 96%
1-Metilnaftalene
Formula:
C₁₁H₁₀ Punto di ebollizione: 240 - 243 °C Punto di fusione: −22 °C Densità: 1,001 Flash Pt: 82 °C |
MDL Number:
MFCD00004034 CAS Number: 90-12-0 UN: 3082 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...