Stampa…
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR019105-5G OR019105-25G OR019105-100G
APOSOR019105-5GEA 21.9 EUR
APOSOR019105-5G APOSOR019105-25G APOSOR019105-100G
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol 98%
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol
Formula: C₈H₁₉NO₂
Punto di ebollizione: 95 °C
Densità: 0,954
Flash Pt: 93 °C
MDL Number: MFCD00020604
CAS Number: 140-82-9