Stampa…
1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3'-Bromo-4'-hydroxyacetophenone, 3-Bromo-4-hydroxyacetophenone
OR019102-1G OR019102-5G
APOSOR019102-1GEA 61.1 EUR
APOSOR019102-1G APOSOR019102-5G
1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 97%
1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di fusione: 113 °C
MDL Number: MFCD03208974
CAS Number: 1836-06-2