Stampa…
5-Chloro-2-nitrotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17862-5G OR17862-25G
APOSOR17862-5GEA 21.9 EUR
APOSOR17862-5G APOSOR17862-25G
5-Chloro-2-nitrotoluene 98%
5-Chloro-2-nitrotoluene
Formula: C₇H₆ClNO₂
Punto di fusione: 27 - 30 °C
MDL Number: MFCD00024579
CAS Number: 5367-28-2
UN: 3457
ADR: 6.1,III