Stampa…
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
OR315373-5G OR315373-25G OR315373-100G
APOSOR315373-5GEA 49.5 EUR
APOSOR315373-5G APOSOR315373-25G APOSOR315373-100G
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride 95%
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂ClNO
Peso molecolare: 222,11 g/mol
Punto di fusione: 128 - 131 °C
MDL Number: MFCD00277472
CAS Number: 86604-75-3