Stampa…
2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC37880-250MG PC37880-1G
APOSPC37880-250MGEA 261 EUR
APOSPC37880-250MG APOSPC37880-1G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzoic acid 95%
2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzoic acid
Formula: C₈H₅F₃O₃
MDL Number: MFCD14698505
CAS Number: 960249-94-9