Stampa…
1,3,3-Trimethyl-5-oxocyclohexanecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3,3-Trimethyl-5-oxo-cyclohexane-1-carbonitrile
OR54837-1G OR54837-5G
APOSOR54837-1GEA 263 EUR
APOSOR54837-1G APOSOR54837-5G
1,3,3-Trimethyl-5-oxocyclohexanecarbonitrile
1,3,3-Trimethyl-5-oxocyclohexanecarbonitrile
Formula: C₁₀H₁₅NO
Peso molecolare: 165,24 g/mol
Punto di fusione: 66 - 67 °C
MDL Number: MFCD01937789
CAS Number: 7027-11-4