Stampa…
Ethyl 7-bromo-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54821-250MG OR54821-1G
APOSOR54821-250MGEA 52.4 EUR
APOSOR54821-250MG APOSOR54821-1G
Ethyl 7-bromo-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Ethyl 7-bromo-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₉BrN₂O₃
Peso molecolare: 297,10 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12546518
CAS Number: 16867-56-4