Stampa…
2-Cloronaftalina 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR963893-1G OR963893-5G OR963893-25G
APOSOR963893-1GEA 21.9 EUR
APOSOR963893-1G APOSOR963893-5G APOSOR963893-25G
2-Cloronaftalina 96%
2-Cloronaftalina
Formula: C₁₀H₇Cl
Punto di ebollizione: 256 °C
Punto di fusione: 57…61 °C
MDL Number: MFCD00035731
CAS Number: 91-58-7