Stampa…
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR906824-250MG OR906824-1G OR906824-5G
APOSOR906824-250MGEA 230 EUR
APOSOR906824-250MG APOSOR906824-1G APOSOR906824-5G
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid 95%
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid
Formula: C₆H₇BClNO₂
Punto di fusione: 110…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16610704
CAS Number: 2377605-91-7