Stampa…
4-Ethoxy-4'-methylbenzophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Ethoxyphenyl)(4-methylphenyl)methanone
OR52285-5G OR52285-25G OR52285-100G
APOSOR52285-5GEA 26.3 EUR
APOSOR52285-5G APOSOR52285-25G APOSOR52285-100G
4-Ethoxy-4'-methylbenzophenone
4-Ethoxy-4'-methylbenzophenone
Formula: C₁₆H₁₆O₂
Peso molecolare: 240,3 g/mol
MDL Number: MFCD03138264
CAS Number: 65629-84-7