Stampa…
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR45204-250MG OR45204-1G OR45204-5G
APOSOR45204-250MGEA 176 EUR
APOSOR45204-250MG APOSOR45204-1G APOSOR45204-5G
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile
Formula: C₈H₇NS
Peso molecolare: 149,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32219466
CAS Number: 2654087-86-0
UN: 1993