2,4,5-Trifluorobenzonitrile 94%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₂F₃N Punto di ebollizione: 168…170 °C Densità: 1,373 Flash Pt: 83 °C |
MDL Number:
MFCD00013289 CAS Number: 98349-22-5 |