Stampa…
1-Iodoperfluorbutane tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Perfluorobutyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutane, 1-Iodononafluorobutane, Nonafluoro-1-iodobutane
PC99446-25G PC99446-100G PC99446-500G
APOSPC99446-25GEA 23.2 EUR
APOSPC99446-25G APOSPC99446-100G APOSPC99446-500G
1-Iodoperfluorbutane tech
1-Iodoperfluorbutane
Formula: C₄F₉I
Punto di ebollizione: 64…66 °C
Punto di fusione: –88 °C
Densità: 2,01
Flash Pt: >115 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001062
CAS Number: 423-39-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III