Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC99134-250MG PC99134-1G PC99134-5G
APOSPC99134-250MGEA 193 EUR
APOSPC99134-250MG APOSPC99134-1G APOSPC99134-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃BrF₄O
Peso molecolare: 271,01 g/mol
MDL Number: MFCD32878885
CAS Number: 2091678-71-4