Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC99133-250MG PC99133-1G PC99133-5G
APOSPC99133-250MGEA 174 EUR
APOSPC99133-250MG APOSPC99133-1G APOSPC99133-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃BrF₄O₂
MDL Number: MFCD22052785
CAS Number: 194804-96-1